Learn More
Syngene™ Estación de trabajo de PCR Airclean 600
Estación de trabajo de PCR Airclean 600 con controlador de microprocesador UVTect y flujo de aire laminar vertical.
Marca:  Syngene™ SYN-48PWLF-E
Detalles adicionales : Peso : 109.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16457260
  • 8875.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Con controlador de microprocesador UVTect
  • Proporciona flujo de aire laminar vertical de clase 100 y luz UV temporizada para esterilización
  • Incluye filtro HEPA, prefiltro inicial, luz fluorescente, estante UV con soporte para pipetas, interruptor de seguridad y trampilla deslizante
Especificaciones
Especificaciones
Workstation
Controlador UV
48 in
Aprobación UL, CSA y CE
220 V
121,92 cm