Learn More
Novus Biologicals™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set
For use in research applications
593.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Especie del huésped | Humano |
---|---|
Componentes | Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibition of Akt kinase activity |
Contenido y almacenamiento | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Tipo de producto | AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18145235
|
Novus Biologicals™
NBP2-29332 |
2 mg |
593.00€
2 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18115332
|
Novus Biologicals™
NBP2-29332-5MG |
5 mg |
1170.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Humano | |
Inhibition of Akt kinase activity | |
AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set | |
AKT1/2/3 |
Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 | |
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
4214 | |
Liofilizado |
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set