Learn More
Novus Biologicals™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set
For use in research applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-29332-5MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Humano | |
Inhibition of Akt kinase activity | |
5 mg | |
4214 | |
Liofilizado |
Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 | |
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set | |
AKT1/2/3 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
Novus Biologicals™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set > 5mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido