Learn More
Albumin, Egg, Powder, Purified, J.T. Baker™
228.00€
CAS 9006-50-2
Fórmula molecular C6H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 172.14
Clave InChI QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridodeoylamine
PubChem CID 25022239
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidina-3-carboxamida
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15577834
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
0440-01
500 g Frasco de polietileno
228.00€
cada uno
9006-50-2
172.14
tridodeoylamine
5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidina-3-carboxamida
C6H8N2O4
QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
25022239
CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Especificaciones
Albumin, Egg
C6H8N2O4
QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidina-3-carboxamida
25022239
Polvo
9006-50-2
tridodeoylamine
CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
172.14
Purificado
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Albumin, Egg, Powder, Purified, J.T. Baker™