Learn More
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Demonstrate the presence of both neutral and acidic mucosubstances with the Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
137.00€ - 298.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12666387
|
Epredia™
87023 |
Kit de tinción especial azul alciano/PAS |
298.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12593637
|
Epredia™
88016 |
Solución de ácido peryódico (0,5 %) |
137.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12523667
|
Epredia™
88043 |
Solución de tinción azul alciano pH 2,5 |
162.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Can be used alone to stain acid mucins and other carboxylated and sulfated acid mucosubstances blue on tissue sections
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaction is used to stain glycogen, basement membranes and neutral mucosubstances
Includes: Alcian Blue pH 2.5 stain solution, periodic acid solution (0.5%) and Schiff reagent
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)