Learn More
Aliquat™ 336, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El Aliquat 336 se utiliza ampliamente como catalizador de transferencia de fase para la oxidación catalítica del ciclohexeno al ácido 1,6-hexanodioico. Participa en la síntesis total de Manzamina A. Sirve como agente antiestático para tejidos textiles y alfombras. Encuentra aplicación en el tratamiento de aguas residuales para controlar la formación de espuma. Tiene una gran aplicación como reactivo de extracción de metales para cadmio, cinc, hierro y metales de tierras raras. Se utiliza como catalizador eficaz para la preparación de éter de metilfenilo a partir de fenolato de sodio con bromuro de metilo.
Solubilidad
Miscible con benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aliquat™ 336 |
Densidad | 0.88 |
Punto de ebullición | >240°C |
Temperatura de inflamación | 132°C (269°F) |
Índice de refracción | 1.4465 |
Cantidad | 2500 mL |
Número UN | UN2810 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible with benzene and chloroform. |
SMILES | [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251343 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10249886 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10240503 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10241893 | Certificado de análisis | 14/07/2022 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
10187009 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17247.AP,A17247.AE,A17247.0F |
Seguridad y manipulación
- Aliquat 336 TG
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-