Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marca:  Merck XX1514700
858.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15805664
  • 982.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio
Soportes de filtro completamente de vidrio Millipore - KitEl soporte de filtro completamente de vidrio Millipore se ha diseñado para la filtración de líquidos acuosos y orgánicos o corrosivos para el análisis de contaminación por partículas. El soporte también se puede utilizar para la preparación de disolventes para HPLC. La conexión de vacío está integrada en la base del soporte del filtro y en el tapón del matraz, por encima del nivel de salida del filtrado. Con este diseño, puede evitar que el filtrado entre de manera involuntaria en los tubos de vacío. Este diseño también permite la transferencia simple de filtrado (es decir, disolventes para HPLC) mediante el vertido desde el matraz receptor. Este elemento es un kit compuesto por los siguientes elementos:(Número de catálogo - Descripción)Embudo de vidrio Millipore XX1014703 - Abrazadera de resorte Millipore, 47 mm, aluminio XX1514702 - Base y tapón de vidrio Millipore, 47 mm, soporte de frita de vidrio XX1514705 - Matriz de junta esmerilada Millipore, 1 lCaracterísticas y ventajas:• La estructura totalmente de vidrio presenta una amplia compatibilidad química • Las piezas de vidrio de borosilicato entran en contacto con el líquido, con superficies de sellado de vidrio esmerilado • La conexión de vacío a la tapa del matraz simplifica la transferencia de filtradoAplicaciones:Análisis de contaminación por partículas, filtración de disolventes para HPLC, filtración general y clarificación
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Accesorio para matraz de vidrio esmerilado
Vidrio de borosilicato
No estéril
Matraz de 1 l
Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm de D.E. para vacío
Soporte de membrana de frita de vidrio
43 cm
Transparente
Embudo de vidrio de borosilicato, base y tapón tubulado; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado, funda de alineación de silicona
Soporte de membrana de frita de vidrio
9,6 cm2
Soporte de filtro de vidrio fritado grueso
1 unidad
Embudo de 300 ml, matraz de 1 l
Matraz: 13,7 cm; embudo: 7,6 cm