Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
982.00€ - 1015.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Descripción | Embudo de vidrio de borosilicato, base y tapón tubulado; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado, funda de alineación de silicona |
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Ajuste de la salida | Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm de D.E. para vacío |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15805664
|
Merck
XX1514700 |
Embudo de 300 ml, matraz de 1 l | Matraz: 13,7 cm; embudo: 7,6 cm |
982.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15825664
|
Merck
XX5514700 |
Embudo de 500 ml, matraz de 1 l | Matraz: 13,7 cm; embudo: 8,0 cm |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato | |
Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm de D.E. para vacío | |
43 cm |
Embudo de vidrio de borosilicato, base y tapón tubulado; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado, funda de alineación de silicona | |
No estéril | |
Soporte de membrana de frita de vidrio |