Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marca: Merck XX5514700
940.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato | |
Embudo | |
Soporte de membrana de frita de vidrio | |
43 cm | |
matraz de 13,7 cm, embudo de 8 cm, filtro de 47 mm |
Embudo de vidrio de borosilicato, base y tapón tubulado; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado, funda de alineación de silicona | |
No estéril | |
Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm de D.E. para vacío | |
Embudo de 500 ml, matraz de 1 l | |
Matraz: 13,7 cm; embudo: 8,0 cm |