Learn More
S Murray™ Jeringa de punta Luer-Tipo de vidrio Samco™
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación. Las jeringas de punta Luer-Tip totalmente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
Marca: S Murray™ G811/05
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Descripción
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación.Las jeringas de punta Luer íntegramente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
- Jeringa con accesorio Luer de vidrio
- Totalmente intercambiables
Especificaciones
CE | |
Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip | |
20 ml | |
Sí |
Glass | |
1 por unidad | |
Punta Luer |