Learn More
S Murray™ Jeringa de punta Luer-Tipo de vidrio Samco™
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación. Las jeringas de punta Luer-Tip totalmente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
16.30€ - 22.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Material | Glass |
Tipo de producto | Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip |
Cantidad | 1 por unidad |
Tipo de conexión | Punta Luer |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12389209
|
S Murray™
G811/04 |
10 ml |
20.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12359209
|
S Murray™
G811/01 |
1 ml |
20.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12399209
|
S Murray™
G811/05 |
20 ml |
22.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12369209
|
S Murray™
G811/02 |
2 ml |
16.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12379209
|
S Murray™
G811/03 |
5 ml |
16.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación.Las jeringas de punta Luer íntegramente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
- Jeringa con accesorio Luer de vidrio
- Totalmente intercambiables
Especificaciones
CE | |
Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip | |
Punta Luer |
Glass | |
1 por unidad | |
Sí |