Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
Marca: Brady™ 174120
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
- Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
- Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82°C (de -40 a 180°F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18°C (0°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6C-1000-595-BL | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. x 1 in. | |
15.24 m | |
25.4 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Blue | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
1 in |