Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
70.70€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17889004
|
Brady™
173219 |
Blue | 50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17858314
|
Brady™
174157 |
Blue | 50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
74.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17868254
|
Brady™
173286 |
Blue | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17899144
|
Brady™
174120 |
Blue | 50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
97.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17818774
|
Brady™
173255 |
Blue | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17809124
|
Brady™
174132 |
Blue | 50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17818744
|
Brady™
173213 |
Light Blue | 50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17828124
|
Brady™
173280 |
Light Blue | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17858764
|
Brady™
173249 |
Light Blue | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17809174
|
Brady™
174137 |
Light Blue | 50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17879154
|
Brady™
173207 |
Sky Blue | 50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17838384
|
Brady™
173274 |
Sky Blue | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17818754
|
Brady™
173243 |
Sky Blue | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
- Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
- Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82°C (de -40 a 180°F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18°C (0°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
15.24 m |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. |