Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
Marca:  Brady™ 174124
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17829004
  • 97.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
  • Identificación visual: la cinta de vinilo es ideal para el marcaje de tuberías, la identificación de almacenes y seguridad, etiquetas de descarga eléctrica y etiquetas visuales en el lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores
  • Adherencia duradera: el adhesivo permanente se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, así como a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
  • El acabado brillante y limpio es resistente a los productos químicos, la grasa, el aceite y los productos de limpieza para la identificación se lea siempre bien
  • Apropiadas para exteriores: este material tiene una durabilidad media en exteriores de 8 a 10 años
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R10010
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
M6C-1000-595-OR
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
No estéril
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-40°F to +180°F
0.004 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm
ASTM D 2979, ASTM D 523
Permanent Acrylic
Orange
Continua
Single-side Printable
Labels
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling
No
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0.102 mm
50 ft.
1 in