Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
70.70€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Orange |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17849004
|
Brady™
173211 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17818394
|
Brady™
174160 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
74.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898294
|
Brady™
173278 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17829004
|
Brady™
174124 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
97.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838884
|
Brady™
173247 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17839084
|
Brady™
174138 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
- Identificación visual: la cinta de vinilo es ideal para el marcaje de tuberías, la identificación de almacenes y seguridad, etiquetas de descarga eléctrica y etiquetas visuales en el lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores
- Adherencia duradera: el adhesivo permanente se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, así como a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- El acabado brillante y limpio es resistente a los productos químicos, la grasa, el aceite y los productos de limpieza para la identificación se lea siempre bien
- Apropiadas para exteriores: este material tiene una durabilidad media en exteriores de 8 a 10 años
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R10010
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Orange | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
15.24 m |