Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
Marca: Brady™ 173247
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es la solución perfecta para la identificación en superficies rugosas y entornos agresivos.
- Identificación visual: la cinta de vinilo es ideal para el marcaje de tuberías, la identificación de almacenes y seguridad, etiquetas de descarga eléctrica y etiquetas visuales en el lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores
- Adherencia duradera: el adhesivo permanente se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, así como a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- El acabado brillante y limpio es resistente a los productos químicos, la grasa, el aceite y los productos de limpieza para la identificación se lea siempre bien
- Apropiadas para exteriores: este material tiene una durabilidad media en exteriores de 8 a 10 años
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R10010
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M7C-2000-595-OR | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. x 2 in. | |
15.24 m | |
50.8 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Orange | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
2 in |