Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
Marca: Brady™ 173240
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo con adhesivo acrílico permanente B-595 mantiene las etiquetas adheridas en climas adversos y es resistente a productos químicos, aceites y detergentes
- La cinta de vinilo es ideal para el marcaje de tuberías, identificación de almacenes y seguridad, descarga eléctrica y etiquetas visuales en el lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores
- La cinta de adhesivo permanente se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, así como a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- Se imprime sobre fondo de vinilo amarillo con un acabado limpio y brillante que resiste la exposición a productos químicos, grasas, aceites y productos de limpieza.
- Cinta de etiquetado resistente con una durabilidad media en exteriores de 8 a 10 años a temperaturas comprendidas entre -40 y 82°C
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M7C-2000-595-YL | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. x 2 in. | |
15.24 m | |
50.8 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Yellow | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
2 in |