Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
70.70€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Acabado Gloss
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Color Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17888354
Ver documentos
Brady™
174163
Yellow 50 ft. x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
74.95€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17848254
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173271
Yellow 50 ft. x 1 in. M710, BMP71
92.25€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17899114
Ver documentos
Brady™
174127
Yellow 50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
97.80€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17811629
Ver documentos
Brady™
173240
Yellow 50 ft. x 2 in. M710, BMP71
109.00€
1 rollo
17811709
Ver documentos
Brady™
174142
Yellow 50 ft. x 2 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
115.00€
1 rollo
17829034
Ver documentos
Brady™
173216
Gold 50 ft. x 0.5 in. M710, BMP71
70.70€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17828344
Ver documentos
Brady™
173283
Gold 50 ft. x 1 in. M710, BMP71
92.25€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17898964
Ver documentos
Brady™
173252
Gold 50 ft. x 2 in. M710, BMP71
122.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17819134
Ver documentos
Brady™
174135
Gold 50 ft. x 2 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
130.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El vinilo con adhesivo acrílico permanente B-595 mantiene las etiquetas adheridas en climas adversos y es resistente a productos químicos, aceites y detergentes
  • La cinta de vinilo es ideal para el marcaje de tuberías, identificación de almacenes y seguridad, descarga eléctrica y etiquetas visuales en el lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores
  • La cinta de adhesivo permanente se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, así como a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
  • Se imprime sobre fondo de vinilo amarillo con un acabado limpio y brillante que resiste la exposición a productos químicos, grasas, aceites y productos de limpieza.
  • Cinta de etiquetado resistente con una durabilidad media en exteriores de 8 a 10 años a temperaturas comprendidas entre -40 y 82°C
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
No estéril
No
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0.102 mm
15.24 m
ASTM D 2979, ASTM D 523
None
Continua
Single-side Printable
Labels
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling
50 ft.
-40°F to +180°F
0.004 in.
50 ft.