Learn More
Witeg™ Condensadores de bombilla Allihin
Utilice el condensador de bulbo Witeg™ Allihn, que consiste en un tubo de vidrio largo con una camisa de agua. Una serie de bulbos en el tubo aumenta el área de la superficie.
Marca:  Witeg™ 1 724 400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873562
  • 511.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Varias longitudes de camisa
Especificaciones
Especificaciones
6,4 mm
400 mm
29/32
11 mm
1 Paq.
Condensador de bombilla Allihn