Learn More
Witeg™ Condensadores de bombilla Allihin
Utilice el condensador de bulbo Witeg™ Allihn, que consiste en un tubo de vidrio largo con una camisa de agua. Una serie de bulbos en el tubo aumenta el área de la superficie.
166.00€ - 511.00€
Especificaciones
Diámetro interior del tubo (métrico) | 6,4 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior (métrico) | 11 mm |
Tipo | Condensador de bombilla Allihn |
Cantidad | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud de la chaqueta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11833562
|
Witeg™
1 722 250 |
19/26 | 250 mm |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11843562
|
Witeg™
1 723 250 |
24/29 | 250 mm |
397.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11863562
|
Witeg™
1 724 250 |
29/32 | 250 mm |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11873562
|
Witeg™
1 724 400 |
29/32 | 400 mm |
511.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Varias longitudes de camisa
Especificaciones
6,4 mm | |
11 mm | |
Condensador de bombilla Allihn | |
1 Paq. |