Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-08468AF405
Código de producto. 18601620
  • 627.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Monoclonal
Alexa Fluor 405
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein (Uniprot: Q9UHK6)
100 μg
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
23600
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
AMACR/4572R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/4572R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™ > 100 μg; Alexa Fluor 405
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis