Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaLite™
Aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
50.15€ - 72.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas AlphaLite™ |
---|---|
Longitud (imperial) | 9 in |
Longitud (métrico) | 22,9 cm |
Anchura (imperial) | 9 in |
Anchura (métrico) | 22,9 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11545355
|
Texwipe™
TX1008B |
150 toallitas/paquete embalaje a granel |
50.15€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15782386
|
Texwipe™
TX1008 |
150 toallitas/paquete |
72.15€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Description
Aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
- Toallita tejida ligera en 100 % poliéster de filamento continuo
- Excelente elección económica para limpiar
- Lavados en salas limpias para los niveles de contaminación más bajos
- Control de derrames superior y propiedades de limpieza general
Order Info
Available stacked or bulk packed with two inner bags of 75 wipers . Basis weight: 121g/m2.
Specifications
Toallitas AlphaLite™ | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
121 | |
Tejido de punto | |
Sala blanca |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaLite™