Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaLite™
Aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
Marca: Texwipe™ TX1008
68.54 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
- Toallita tejida ligera en 100 % poliéster de filamento continuo
- Excelente elección económica para limpiar
- Lavados en salas limpias para los niveles de contaminación más bajos
- Control de derrames superior y propiedades de limpieza general
Información de órdenes
Available stacked or bulk packed with two inner bags of 75 wipers . Basis weight: 121g/m2.
Especificaciones
Toallitas AlphaLite™ | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
121 | |
Tejido de punto | |
Sala blanca |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
150 toallitas/paquete |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
23Minutes
19Seconds
45New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaLite™ > Tamaño: 9 x 9 in
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido