Learn More
Contec™ Alcoholes filtrados: Alcohol isopropilo al @@@70@@@ % o etanol desnaturalizado mezclado con agua purificada
Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas en la sala limpia.
Marca:  Contec™ FBT170I
89.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 4.80000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15587161
  • 133.00€ / 6 botellas
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricadas según los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF) con flujo de aire de grado A en sala limpia de grado C
  • Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas
Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Totalmente libre de residuos.
Sistema de protección con pulverizador y “bolsa dentro de frasco”.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine durante su uso
  • No es necesario desechar el producto sin usar durante su vida útil.
  • Los frascos se pueden vaciar completamente, lo que reduce el desperdicio.
El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío.
  • El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
Envase en bolsa doble con rotura lineal
  • Cada bolsa se puede abrir fácilmente, incluso con guantes.
  • Facilita la desinfección por transferencia en la sala limpia
Especificaciones comunes
  • 0,2 micrómetros filtrados, rellenado, envasado en sala limpia de grado C (ISO Clase 7) 
  • Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
  • Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
  • Totalmente libre de residuos.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine
  • Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
  • Envase en bolsa triple con rotura lineal de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Alcohol filtrado
Unscented
Incolora
Clear
Isopropanol al 70 %
Limited-use
Yes
6/Paq.
Liquid Spray
Non-sterile
Not Autoclavable
Isopropanol
Frasco de pulverización
Filtered
Esteriliza las superficies
1 L
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONTEC 70% IPA 1L AND 5L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.