Learn More
Contec™ Alcoholes filtrados: Alcohol isopropilo al @@@70@@@ % o etanol desnaturalizado mezclado con agua purificada
Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas en la sala limpia.
133.00€ - 176.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Alcohol filtrado |
---|---|
Scent | Unscented |
Aspecto | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Clear |
Código de producto | Marca | Tipo de recipiente | Cantidad | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de recipiente | Cantidad | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15557161
|
Contec™
FBC570I |
Recipiente con tapón | 2 paq. | Isopropanol al 70 % |
139.00€
2 botellas |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15577161
|
Contec™
FBT170DE |
Frasco de pulverización | 6/Paq. | Etanol desnaturalizado al 70 % |
176.00€
6 botellas |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15587161
|
Contec™
FBT170I |
Frasco de pulverización | 6/Paq. | Isopropanol al 70 % |
133.00€
6 botellas |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Fabricadas según los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF) con flujo de aire de grado A en sala limpia de grado C
- Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas
Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
- Totalmente libre de residuos
Sistema de protección con pulverizador y “bolsa dentro de frasco”
- Evita que el contenido del frasco se contamine durante su uso
- No es necesario desechar el producto sin usar durante su vida útil
- Los frascos se pueden vaciar completamente, reduciendo el desperdicio
El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío
- El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
Envase en bolsa doble con rotura lineal
- Cada bolsa se puede abrir fácilmente, incluso con guantes
- Facilita la desinfección por transferencia en la sala limpia
- Filtrado por 0.2 micrómetros, rellenado, envasado en sala limpia de grado C (ISO Clase 7)
- Nivel de endotoxinas: 0.25 EU/ml
- Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
- Apto para su uso en zonas de contacto de productos
- Totalmente libre de residuos
- Evita que el contenido del frasco se contamine
- Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
- Envase en bolsa triple con rotura lineal de polietileno
Especificaciones
Alcohol filtrado | |
Incolora | |
Clear | |
Filtered | |
Esteriliza las superficies |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
Limited-use | |
Yes |