Learn More
Contec™ Alcoholes filtrados: Alcohol isopropilo al @@@70@@@ % o etanol desnaturalizado mezclado con agua purificada
Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas en la sala limpia.
Marca: Contec™ FBT170DE
89.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 4.80000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas
- Totalmente libre de residuos.
- Evita que el contenido del frasco se contamine durante su uso
- No es necesario desechar el producto sin usar durante su vida útil.
- Los frascos se pueden vaciar completamente, lo que reduce el desperdicio.
- El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
- Cada bolsa se puede abrir fácilmente, incluso con guantes.
- Facilita la desinfección por transferencia en la sala limpia
- 0,2 micrómetros filtrados, rellenado, envasado en sala limpia de grado C (ISO Clase 7)
- Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
- Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
- Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
- Totalmente libre de residuos.
- Evita que el contenido del frasco se contamine
- Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
- Envase en bolsa triple con rotura lineal de polietileno
Especificaciones
Alcohol filtrado | |
Unscented | |
Incolora | |
Clear | |
Etanol desnaturalizado al 70 % | |
Limited-use | |
Yes | |
6/Paq. |
Liquid Spray | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Etanol desnaturalizado | |
Frasco de pulverización | |
Filtered | |
Esteriliza las superficies | |
1 L |
Seguridad y manipulación
- CONTEC DENATURED ETHANOL 1L AND 5L
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a 40 °C°C /°F.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, propanol