Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas estériles PROSAT™
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia. Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™. Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
Marca: Contec™ PS-911EB-BPR
766.46 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia.Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™.Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
- Diseñadas para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos
- Elija toallitas 100 % de poliéster no tejidas hiladas para mejorar la limpieza, toallitas de poliéster/celulosa hidroentrelazadas económicas o toallitas de polipropileno meltblown para mejorar la durabilidad
- Convenientemente presaturadas con una mezcla 70/30 de semiconductor de grado IPA y agua desionizada para reducir las emisiones de COV y los residuos peligrosos
- Todas las toallitas se esterilizan mediante radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad 10-6 validado según las directrices AAMI ISO 11137 (método 1)
- Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos
- Recomendado para su uso en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
- Las bolsas resellables con número de lote individual y etiquetas a prueba de manipulación garantizan la integridad y limpieza del producto
Compliance
Esterilización validada para un nivel de garantía de esterilidad de 10a 6, de acuerdo con las directrices del método 1 AAMI/ISO 1137.
Especificaciones
Toallita presaturada | |
23 cm | |
27,9 cm | |
ISO Clase 4 | |
Ideal para la limpieza de rutina de herramientas, instrumentos y otros equipos de laboratorio, diseñado para ambientes estériles | |
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada |
9 in | |
11 in | |
Polipropileno | |
23 x 28 cm (9 x 11 in) | |
30 paq. | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol