Learn More
Cytiva Hojas de protector de superficie Whatman™ Benchkote
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Marca:  Cytiva 2300-916
120.20 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300674
  • 154.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Protector de superficie
0,75 l/m2
460mm
570mm
Apto para la saturación con desinfectante
Polietileno
18 in
22,5 in
460 x 570mm
50 láminas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Hojas de protector de superficie Whatman™ Benchkote > An x L: 460 x 570 mm, lámina, 50 unidades