Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600 Código de producto.: 15747727
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600
Código de producto. 15747727
Resistente a los arañazos, Pantalla de soldadura con tono 1.7
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho, Arañazos
Antivaho, Resistentes a arañazos
Resistente a los arañazos
Resistentes y antiarañazos
Tinción de lente:
Espejo de E/S
Gris
Pantalla de soldadura con tono 1.7
Pantalla de soldadura con tono 3.0
Pantalla de soldadura con tono 5.0
Transparente
Ámbar
Tipo de lente:
Polarizada
Código de producto. 15747727
Marca: 3M™ 7100112721
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consta de una lente parcialmente sin reborde y un brazo de patilla de longitud fija. Las gafas de seguridad serie SF600 3M™ SecureFit™ incluyen un protector lateral integrado para mayor protección.
  • Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
  • El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
  • Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
  • Peso: 27 g
  • Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
  • Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
  • Excelente revestimiento antivaho Scotchgard™ que cumple con K y N en las gafas estándar transparentes, grises y ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Pantalla de soldadura con tono 1.7
Color de marco Gris
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV Sí
  • 3M - SecureFit protective eyewear
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:05
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:05
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    3M SecureFit protective eyewear
  • 3M - SecureFit protective eyewear 600 series
    Protective eyewear that self-adjusts to individual wearer, helping to provide comfort all day.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M SecureFit protective eyewear 600 series
    Título del producto
    3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600 >