Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster con borde sellado AlphaSorb™ 10
Para aplicaciones de ISO Clase 3 y 4
133.00€ - 1435.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas Vectra™ AlphaSorb™ |
---|---|
Material | Poliéster |
Peso base | 185 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Bordes | Sellado |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15702396
|
Texwipe™
TX1050 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | No estéril |
133.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
18603943
|
Texwipe™
TX1052 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | No estéril |
1120.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15684977
![]() |
Texwipe™
TX3215S |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Estéril |
1435.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Limpiador de borde sellado de dos capas con mayor sorbencia
- Limpiador ideal para su uso en múltiples entornos
- Excelente para recoger grandes cantidades de líquidos y para aplicación de productos químicos
- Limpiador resistente a la abrasión con mano suave y flexible
- Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Disponibles secas o estériles. Peso base: 185g/m2.
Especificaciones
Toallitas Vectra™ AlphaSorb™ | |
185 | |
Sellado |
Poliéster | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Toallitas ideales para su uso en múltiples entornos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Texwipe™ Toallitas de poliéster con borde sellado AlphaSorb™ 10