Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
Descripción
- Permeable al aire y al vapor de agua (transpirable)
- Sin silicona
- El ajuste corporal optimizado ayuda a mejorar la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Tejido SMS con tratamiento antiestático |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | W15B208 |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13688:2013, solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido