Learn More
Ansell Delantal AlphaTec™ 2000 STANDARD
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Universal
XL
Modelo:
W20B214
W20S213
Descripción
- Sin silicona
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XL |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |
Modelo | W20B214 |
Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
Color | Blanco |
Tipo de costura | Sellado |
Estilo de manga | Manga larga |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 13688:2013, solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Delantal AlphaTec™ 2000 STANDARD >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido