Descripción
Provides both protection and comfort with exceptional liquid and particulate protection.
- Ideal for a wide range of industrial applications
- Low hazard liquid chemical repellence, particle protection, protection from pesticides and barrier to biological agents.
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Controlled Environments ESD Coveralls |
Tamaño | M |
Sexo | Unisex |
Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Tipo de tapón | Zipper |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
30Hours
19Minutes
34Seconds
35New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell™ Unión AlphaTec™ 2000 STANDARD >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido