Descripción
- El tejido permeable al aire y al vapor de agua (transpirable) ayuda a reducir el riesgo de exceso de calor
- Formación de pelusas ultrabaja para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
- Alcanza las clasificaciones más altas para la protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126: y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de transmisión sanguínea
- Certificación hermética a líquidos tipo 3-B
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XL |
Material | Laminado de polipropileno microporoso no tejido |
Color | Blanco |
Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos, derrames de fugas no esperados u otras versiones, desinfección y desinfección de plantas, limpieza de depósitos, respuesta ante emergencias, limpieza de derrames o fugas, mantenimiento, entornos contaminados |
Peso (métrico) | 65 gsm |
Modelo | W25T122 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido