Learn More
Cloruro de aluminio, hidrato, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Far. Estadounidense, Fisher Chemical
Click to view available options
500 g, Jarra de plástico para polvo
Descripción
500g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7784-13-6 |
Color | Blanco |
pH | 2.5 to 3.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | AlCl3H12O6 |
Número MDL | 149134 |
Clave InChI | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Nombre IUPAC | tricloruro de aluminio (3+) hexahidratado |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium chloride hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P264-Lavarse la cara, las manos yA§ concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cloruro de aluminio, hidrato, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Far. Estadounidense, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido