Learn More
Sulfato de aluminio octadecahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum sulfate octadecahydrate |
Punto de fusión | 86.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
Fórmula lineal | Al2(SO4)3·18H2O |
Índice Merck | 15, 360 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 666.4 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467943 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 400595000,400590025 |
A0460132 | Certificado de análisis | 09/02/2024 | 400595000,400590025 |
A0399032 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 400595000,400590025 |
A0390340 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 400595000,400590025 |
A0442456 | Certificado de análisis | 23/05/2022 | 400595000,400590025 |
Seguridad y manipulación
- Aluminium sulfate octadecahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31