Learn More
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10090610
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10090610
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10090610
Marca: Thermo Scientific Acros 103060250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-58-4
Fórmula molecular C22H23N3O9
Peso molecular (g/mol) 473.438
Número MDL MFCD00040925
Clave InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nombre IUPAC triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Beilstein 10, IV, 4161
Índice Merck 15, 318
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad suitable for determination of aluminum
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number103060250,103061000
Número de loteA0446173 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2022 Catalog Number103060250,103061000,103065000
Número de loteA0428926 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2021 Catalog Number103060250,103061000,103065000
Número de loteA0426997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2021 Catalog Number103060250,103061000,103065000
Número de loteA0424238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2020 Catalog Number103060250,103061000,103065000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminon
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals >