Learn More
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11468366
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468366
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11468366
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15401.18
Solicitar formato a granel o personalizado
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un potente inhibidor de la ribonucleasa y la topoisomerasa II al impedir la unión del ácido nucleico a la enzima. Estimula los procesos de fosforilación de tirosina incluyendo la vía Jak2/STAT5 en las células de linfoma NB2, ErbB4 en las células de neuroblastoma, y MAP quinasas, proteínas Shc, fosfatidilinositol 3-quinasa y la fosfolipasa C en células PC12. El ácido aurintricarboxílico inhibe la apoptosis en muchos tipos de células.
Solubilidad
Soluble en agua (800 g/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-58-4
Fórmula molecular C22H23N3O9
Peso molecular (g/mol) 473.438
Número MDL MFCD00040925
Clave InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nombre IUPAC triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220°C to 225°C (decomposition)
Índice Merck 14,322
Información de solubilidad Soluble in water(800g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Olor Odorless
pH 5.3
Cantidad 50 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10183196 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/07/2022 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Número de lote10185006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Número de lote10183195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Número de lote10176259 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Número de loteL30U024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals >