Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio de todas las capas
El Tomamuestras de Aluminio de Todas las Capas Buerkle™ permite recoger muestras de cada capa del recipiente.
306.00€ - 433.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de todas las capas |
---|---|
Material | Aluminio |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de mango | Forma de T |
Certificaciones/conformidad | Norma DIN ISTA |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10497461
|
Buerkle™
5317-2055 |
70 mL | 55 cm |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10036281
|
Buerkle™
5317-2085 |
130 mL | 85 cm |
341.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10640523
|
Buerkle™
5317-2150 |
260 mL | 150 cm |
433.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aluminio
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
- Con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
Especificaciones
Muestreador de todas las capas | |
Esterilizable en autoclave | |
Norma DIN ISTA | |
25 mm |
Aluminio | |
Forma de T | |
Apto para el uso con alimentos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio de todas las capas