Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio de todas las capas
El Tomamuestras de Aluminio de Todas las Capas Buerkle™ permite recoger muestras de cada capa del recipiente.
Marca: Buerkle™ 5317-2085
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aluminio
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
- Con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
Especificaciones
Muestreador de todas las capas | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma de T | |
Norma DIN ISTA | |
25 mm |
Aluminio | |
3 Aberturas y tubo interior abierto | |
130 mL | |
Apto para el uso con alimentos | |
85 cm |
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de aluminio de todas las capas > Volumen: 130 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido