Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Marca: Fisherbrand™ 001.340
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
8mm | |
Cilíndrico, Anillo de pivote |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote | |
PTFE | |
40mm | |
Barras agitadoras de PTFE con anillo pivotante |
Título del producto
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante > Dimensiones (diám. x L): 8 x 40 mm (diám. x long.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido