Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
3.50€ - 44.55€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote |
Forma | Cilíndrico, Anillo de pivote |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10018131
|
Fisherbrand™
001.360 |
60mm | 10mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11898862
|
Fisherbrand™
001.360 |
60mm | 10mm |
44.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11888962
|
Fisherbrand™
001.313.8 |
13 mm | 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12641156
|
Fisherbrand™
001.350 |
50 mm | 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11888862
|
Fisherbrand™
001.345 |
45mm | 8mm |
22.83€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11537812
|
Fisherbrand™
001.345 |
45mm | 8mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12379507
|
Fisherbrand™
001.315 |
15 mm | 4,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16265811
|
Fisherbrand™
001.370 |
70 mm | 10 mm |
43.96€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10373592
|
Fisherbrand™
001.370 |
70 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12661156
|
Fisherbrand™
001.330 |
30mm | 6mm |
18.99€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11527792
|
Fisherbrand™
001.330 |
30mm | 6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12359507
|
Fisherbrand™
001.312.6 |
12mm | 6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12651156
|
Fisherbrand™
001.312.6 |
12mm | 6mm |
12.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11517812
|
Fisherbrand™
001.335 |
35mm | 6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11868862
|
Fisherbrand™
001.335 |
35mm | 6mm |
16.17€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11868962
|
Fisherbrand™
001.375.13 |
75 mm | 13 mm |
30.80€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11527812
|
Fisherbrand™
001.340 |
40mm | 8mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11878862
|
Fisherbrand™
001.340 |
40mm | 8mm |
28.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11808972
|
Fisherbrand™
001.325.10 |
25 mm | 10 mm |
23.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11507812
|
Fisherbrand™
001.325 |
25mm | 6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11848862
|
Fisherbrand™
001.325 |
25mm | 6mm |
18.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11838862
|
Fisherbrand™
001.320 |
20mm | 6mm |
14.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11597802
|
Fisherbrand™
001.320 |
20mm | 6mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11898962
|
Fisherbrand™
001.315.8 |
15 mm | 8 mm |
21.73€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11587802
|
Fisherbrand™
001.312 |
12mm | 4,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11818862
|
Fisherbrand™
001.312 |
12mm | 4,5 mm |
13.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11808862
|
Fisherbrand™
001.308 |
8mm | 3mm |
10.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12349507
|
Fisherbrand™
001.308 |
8mm | 3mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Cilíndrico, Anillo de pivote |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante