Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Marca:  Fisherbrand™ 001.350
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12641156
Descripción
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras
50 mm
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
8 mm
Cilíndrico, Anillo de pivote
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante > Dimensiones (diám. x L): 8 diám. x 50 L, mm