Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje del laboratorio. Las abrazaderas Fisherbrand™ incluyen mordazas de desplazamiento para una mayor resistencia.
Marca:  Fisherbrand™ 9507
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11537722
  • 44.10€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con mandos de desplazamiento para una mayor resistencia.
  • Aleación de aluminio con tornillos de tope
  • Para su uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
  • Nota: Estos tornillos tienen una cabeza metálica.
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Aleación de aluminio
Para su uso con varilla con un diámetro máximo de 16 mm
Abrazadera de nuez
Bloqueador con cabezal de metal
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Abrazaderas > Incluye: Bloqueador con cabezal de metal