Learn More
Axygen™ Tapones para tubos de PCR
Tapones de 8 tiras abovedados o planos de tubos para PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-2CP-RT-C
Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
MaxyClear | |
125/Paq. | |
Tubos para PCR de 8 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos, así como para PCR en tiempo real, fluorescente y luminiscente | |
Polipropileno | |
Tira |
Transparente | |
0,2 mL | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Plano | |
Tapón de tubo para PCR plano de 8 tiras |