Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, granular, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se utiliza como catalizador para la acilación y alquilación de Friedel-Crafts de compuestos aromáticos. Es uno de los ácidos de Lewis más utilizados para una amplia variedad de transformaciones orgánicas. Cataliza la reacción de eno, la polimerización y las reacciones de isomerización. Por ejemplo, se puede utilizar para la síntesis del etilbenceno, que es un precursor para la producción de poliestireno. Se puede utilizar para producir dodecilbenceno, un intermediario clave para los detergentes. Es útil en la producción de la antroquinona, precursora de colorantes. Se utiliza en la síntesis de complejos metálicos bis (areno), a través de la síntesis de Fischer-Hafner. La reacción de Gattermann-Koch emplea cloruro de aluminio para introducir el grupo formilo en los anillos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico y etanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua liberando calor.
El cloruro de aluminio se utiliza como catalizador para la acilación y alquilación de Friedel-Crafts de compuestos aromáticos. Es uno de los ácidos de Lewis más utilizados para una amplia variedad de transformaciones orgánicas. Cataliza la reacción de eno, la polimerización y las reacciones de isomerización. Por ejemplo, se puede utilizar para la síntesis del etilbenceno, que es un precursor para la producción de poliestireno. Se puede utilizar para producir dodecilbenceno, un intermediario clave para los detergentes. Es útil en la producción de la antroquinona, precursora de colorantes. Se utiliza en la síntesis de complejos metálicos bis (areno), a través de la síntesis de Fischer-Hafner. La reacción de Gattermann-Koch emplea cloruro de aluminio para introducir el grupo formilo en los anillos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico y etanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua liberando calor.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum chloride |
Punto de fusión | 190°C (sublimation) |
Nombre de nota | Anhydrous |
pH | 2.4 |
Forma física | Granular |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1726 |
Índice Merck | 14,337 |
Información de solubilidad | Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.34 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L042 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | A11892.0I,A11892.0B,A11892.30 |
M29L025 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A11892.0I,A11892.0B,A11892.30 |
10250670 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A11892.0B,A11892.30 |
10252070 | Certificado de análisis | 21/08/2024 | A11892.0B,A11892.30 |
T22K015 | Certificado de análisis | 05/08/2024 | A11892.0B,A11892.30 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Aluminum chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de aluminio, anhidro, granular, 99 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido