Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Para la refrigeración de muestras pequeñas. Los matraces Dewar con diseño encapsulado KGW Isotherm™ son adecuados como baño caliente o frío.
Marca: KGW Isotherm™ 1195
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manipulación sencilla
- Apto para agitador magnético
- Completamente plateado
- Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
- Tapa de polietileno (no incluida)
Especificaciones
Tapa no incluida | |
80 mm | |
Técnica de laboratorio, técnica medicinal | |
Vidrio de borosilicato | |
Aluminio |
Plata | |
170 mm | |
125 mm | |
800 ml |