Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Para la refrigeración de muestras pequeñas. Los matraces Dewar con diseño encapsulado KGW Isotherm™ son adecuados como baño caliente o frío.
315.00€ - 1630.00€
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10790972
Ver documentos
KGW Isotherm™
1195
800 ml
474.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10139700
Ver documentos
KGW Isotherm™
1194
400 ml
375.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10458551
Ver documentos
KGW Isotherm™
1198
5300 ml
1630.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10221461
Ver documentos
KGW Isotherm™
1193
260 ml
315.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Easy handling
  • Suitable on magnetic stirrer
  • Full silvered
  • Made of borosilicate glass 3.3