Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Collection of fire-fighting equipment
Sign compliant to ISO 7010.
9.00€ - 11.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15614407
|
Brady™
817371 |
200 mm | 200 mm |
11.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15604407
|
Brady™
817370 |
100 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |