Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - First aid
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
100 mm | |
100 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
1,016 mm | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |